Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2020LM
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020LM ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
Marke: Syngene™ GX-2020LM-E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Beschreibung
- Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
- Für den Einsatz in Syngene™ Systemen
- 365/302 nm Wellenlänge
Spezifikation
Befestigt | |
365/302 nm | |
Für G:Box-Systeme | |
200 x 200 mm | |
230 V, 50 Hz, 230 W | |
Syngene 2020LM | |
50 Hz |
UV | |
UV-Transilluminator | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
200 x 200 mm | |
230 V |