Learn More
Syngene™ UV-Transilluminator 2020M
Artikelnummer. 12864008 Alle ansehen Syngene Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength Packungsgröße
12864008 302 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12864008 Lieferant Syngene™ Lieferanten-Nr. GX2020ME
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Syngene™ UV-Transilluminator 2020M ist ideal für die Beleuchtung von Proben, die durch UV-Licht angeregt werden.
  • Versiegelte Oberfläche für nasse Gele
  • Für den Einsatz in Syngene™ Systemen
  • 302 nm Wellenlänge
Spezifikation
Produkttyp UV-Transilluminator
Zur Verwendung mit (Geräte) Für G:Box-Systeme
Wirkleistung 230 W
Filterbereich (metrisch) 200 x 200 mm
Abmessungen (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz, 230 W
Größe (metrisch) Filter 200 x 200 mm
Modell Syngene 2020M
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Intensity Befestigt
Wavelength 302 nm
Beleuchtungsart UV