Learn More
Syntaxin 7 Antibody (CL0257) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30293405 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30293405 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30293405
Marke: Novus Biologicals NBP252893V
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Syntaxin 7 Monoclonal antibody specifically detects Syntaxin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Syntaxin 7
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0257
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias syntaxin 7, syntaxin-7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15400, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endosome Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8417
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1