Learn More
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier
Artikelnummer. 16430051 Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Größe:
A3.
A4.
A5.
Gewicht (metrisch):
100 gsm
100 gsm
105 gsm
80 gsm
80 gsm
Menge:
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
250 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16430051
Marke: PURUS™ LCIW 2046C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reinraumpapier, das sich durch seine Zugfestigkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
  • Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
  • Die propriatäre Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
  • Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
  • Hergestellt in einem Reinraum ISO 4 (Klasse 10)
  • Recyclebar
  • Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Material Synthetisch
Liniert Nein
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B) 210 x 148 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen
Neutrales Papier Ja
Produkttyp Reinraumpapier
Menge 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton
Größe A5.
Gewicht (metrisch) 80 gsm