Learn More
PURUS™ Synthetisches Reinraumpapier
Artikelnummer. 16460041 Alle ansehen Purus Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rosa
Weiß
Größe:
A3.
A4
A5
Gewicht (metrisch):
100 gsm
100 gsm
105 gsm
80 gsm
80 gsm
Menge:
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton
250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
250 Stück
5 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Größe Gewicht (metrisch) Menge unitSize
16460041 Blau A5 80 gsm 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton -
16470041 Grün A5 80 gsm 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton -
16480041 Rosa A5 80 gsm 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton -
16430051 Weiß A5 80 gsm 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton -
16410051 Weiß A5 100 gsm 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton -
16440041 Blau A5 100 gsm 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton -
15713579 Blau A4 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15743579 Grün A4 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15753579 Rosa A4 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15773579 Weiß A4 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15783579 Weiß A4 100 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15793579 Gelb A4 80 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 10 Stück
15763579 Weiß A4 105 gsm 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton 250 Stück
16490041 Weiß A3. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton -
16400051 Weiß A3. 100 gsm 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton -
16450041 Blau A3. 100 gsm 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton -
15723579 Blau A3. 80 gsm 250 Blatt/Packung, 5 Packungen/Karton 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 16460041 Lieferant PURUS™ Lieferanten-Nr. LCIB 2048C
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Reinraumpapier, das sich durch seine Zugfestigkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
  • Hohe Zugfestigkeit und ausgezeichnete Hitzebeständigkeit für eine verbesserte Kopier- und Druckeffizienz
  • Die propriatäre Bindungstechnologie führt zu sehr geringen Mengen an Partikeln, nichtflüchtigen Rückständen (NVR) und extrahierbaren Ionen
  • Die einzigartige Präzisions-Schneidetechnologie garantiert eine konsistente Größenbestimmung und Sauberkeit
  • Hergestellt in einem Reinraum ISO 4 (Klasse 10)
  • Recyclebar
  • Geeignet für ISO 4 bis 5 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Material Synthetisch
Liniert Nein
Farbe Blau
Abmessungen (L x B) 210 x 148 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Reinräume der Klasse 10 bis Klasse 1000, zum Schreiben, Drucken und Fotokopieren in sauberen Umgebungen
Neutrales Papier Ja
Produkttyp Reinraumpapier
Menge 250 Blatt/Packung, 20 Packungen/Karton
Größe A5
Gewicht (metrisch) 80 gsm