Learn More
TFA Dostmann™ Thermo-Hygrometer, 100mm Durchm. THERMOHYGROMETER
Artikelnummer. 10057641
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10057641 102 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10057641 Lieferant TFA Dostmann™ Lieferanten-Nr. 45.2007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.57 €
    18.40 € / 1 Stück
    Sparen 9.17 €
    33% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Thermo-Hygrometer in Form einer klassischen Taschenuhr mit Messingeinfassung ist ein ideales Messgerät zur Überwachung des Raumklimas, indem es Temperatur und Feuchtigkeit im Auge behält und sie mit gezielter Heizung und Belüftung reguliert, wenn die Werte außerhalb der markierten Komfortwerte liegen.
  • Komplett in Deutschland hergestellt
  • Für ein gesundes Raumklima
  • Präzisionshygrometer für synthetische Haare
  • Gehäuse mit Messingeinfassung
  • Mit markierten Komfortstufen
  • Keine Batterien erforderlich
Spezifikation
Material Kunststoff, Messing
Montage Wandbefestigung
Länge (metrisch) 102 mm
Breite (metrisch) 35 mm
Höhe (metrisch) 113 mm
Außendurchmesser (metrisch) 102 mm
Gewicht (metrisch) 65 g
Enthält Bedienungsanleitung