Learn More
Hellma™ MICROTITERPLATTE QUARZ 96 WELLS WELLS
Artikelnummer. 11729655
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
11729655 Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11729655 Lieferant Hellma™ Lieferanten-Nr. 73000944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5061.42 €
    3429.70 € / 1 Stück
    Sparen 1631.72 €
    32% Rabatt
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgt für chemische Beständigkeit, UV-Transmission, mikroskopische Beobachtung und thermische Stabilität. Die Hellma™ Quartz-Mikrotiterplatten bieten gegenüber Kunststoff-Mikrotiterplatten viele Vorteile.
  • 96 Wells
  • Gleichmäßige Well-Basis, weniger als die Wellenlänge des Lichts
  • Jeder Well ist garantiert vollständig flüssig
Bestellinformation
dimColor
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Klar
Produkttyp 96-Well Mikrotiterplatten
Material Synthetisches Quarzglas
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 300 μl
Menge Je 1
Tiefe (metrisch) 12.58 mm
Durchmesser (metrisch) Well 6.6 mm