Learn More
Syringaldazin 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16564194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16564194 1 g 1 Gramm
16574194 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16564194
Marke: Thermo Scientific Acros 175930010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14414-32-5 | C18H20N2O6 | 360.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14414-32-5
Summenformel C18H20N2O6
InChI-Schlüssel MYNVJNZGTAVRJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringaldazine, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-hydrazine-1,2-diylidenebis methanylylidene bis 2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone, 4-1e-e-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, 4-2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylidene hydrazin-1-ylidene methyl-2,6-dimethoxyphenol, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 2-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl methylene hydrazone
PubChem CID 5379425
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Syringaldazine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 209°C to 213°C
Farbe Grün bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
SMILES COC1=CC(=CNNC=C2C=C(C(=O)C(=C2)OC)OC)C=C(C1=O)OC
IUPAC-Name 4-[[2-[(3,5-Dimethoxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]hydrazinyl]methyliden]-2,6-Dimethoxycyclohexa-2,5-dien-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 360.366
Formelmasse 360.36
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Feines Kristallpulver