Learn More
Hamilton™ Spritze
Artikelnummer. 10023684
Ansicht ändern
Click to view available options
Probenvolumen (metrisch):
2,5 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Probenvolumen (metrisch) Packungsgröße
10023684 2,5 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10023684 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 830040
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Probenvolumen (metrisch) 2,5 mL
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 7,29 mm
Außendurchmesser (metrisch) Stiel 9,53 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 9,53 mm
Modell 1002 TLL SYR
Typ Spritze