Learn More
Hamilton™ Spritzennadeln
Beschreibung
- Ideal zur Abgabe von Volumina von 1 bis 500 μl
- Eine Vielzahl von Volumina, Längen und Gauges erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kanülen-Gauge | Benutzerspezifisches Messgerät |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.729 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
| Produkttyp | Gastight |
| Max. Druck | 68.9 bar |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Modell | 1702 |
| Min. Temperatur (metrisch) | 10 °C |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |