Learn More
Hamilton™ Liq-Glass™ 300 pH-Elektrode
Artikelnummer. 11500272
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11500272 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11500272 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 238182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    330.27 €
    305.86 € / 1 Stück
    Sparen 24.41 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
pH-Sensor für allgemeine Anwendungen. Eine robuste Electrode für den täglichen Laboreinsatz, ideal geeignet für Titrationen mit starken Säuren sowie in starken Basen.
Spezifikation
pH-Bereich 0 bis 14
Typ pH-Kombinationselektroden
Modell 300
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis 100 °C
Länge (metrisch) 300 mm
Durchmesser (metrisch) 12 mm