Learn More
Hamilton™ Spritzen
Artikelnummer. 10251822
Change view
Click to view available options
:
Volumen: 50 μl; Spendet: 1 μl
Artikelnummer.
10251822 Volumen: 50 μl; Spendet: 1 μl
1 options
Artikelnummer. 10251822
Marke: Hamilton™ 201910
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Spender mit mehreren Spritzen verteilt sechs Proben gleichzeitig bis zu 50 Mal mit einem Hebel.
  • Entwickelt für die schnelle Befüllung von 60 Well-HLA/Terasaki-Platten mit 6.35 mm Well-Abstand
  • Verwendet abnehmbare Nadeln
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen
Spezifikation
Menge 1/Pckg.
Typ Terasaki Dispenser
Kapazität (metrisch) 50 μl