Learn More
Hamilton™ Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 PCS
Beschreibung
- 50 ml Volumen
- Für Metall- oder Kel-F-Naben
- Ohne Flansch
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Produkttyp | Spritzennadel |
| Max. Druck | 6.9 bar |
| Max. Temperatur (metrisch) | 50 °C |
| Modell | 1050 |
| Menge | 1/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
| Anschlusstyp | Luer-Lock |