Learn More
Hamilton™ Spritzen
Beschreibung
- Die Spitze wischt das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben
- Nützlich bei heterogenen Proben, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und der Kolben einfriert
- Gassterilisierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 0.7 mm |
| Produkttyp | Spritzennadel |
| Max. Druck | 13.8 bar |
| Max. Temperatur (metrisch) | 115 °C |
| Modell | 1001 |
| Menge | 1/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 1 ml |
| Anschlusstyp | ChemSeal |