Learn More
Poulten & Graf GmbH Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aus Borosilikatglas
Braune Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 2.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 7.5 mm |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | 1/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |