Learn More
Poulten & Graf GmbH Spritzen
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Aus Borosilikatglas
Braune Graduierungen
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) Kanüle | 2.5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 7.5 mm |
| Produkttyp | Spritze |
| Menge | 1/Pckg. |
| Volumen (metrisch) | 50 ml |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion