Learn More
Syringinsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408980
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11408980 100 g 100 Gramm
11498970 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11725.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 530-57-4 | C9H10O5 | 198.17 g/mol
Syringic acid is used as an inhibitor of poly(ethylene glycol) oxidation. It is used for the preparation of poly(1,4-phenylene oxide). It is added as an additive in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Syringinsäure wird als Inhibitor für die Oxidation von Poly(Ethylenglycol) verwendet. Es wird zur Herstellung von Poly(1,4-phenylenoxid) verwendet. Es wird als Zusatzstoff in Wein und Essig hinzugefügt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (50 mg/ml), Wasser (5.78 mg/ml bei 25 °C), Chloroform: Methanol (1:1), Ethylalkohol und DMF.
Hinweise
Lagertemperatur: 2-4 °C. Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Luft- und feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-57-4
Summenformel C9H10O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
MDL-Nummer MFCD00002552
InChI-Schlüssel JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym syringic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, cedar acid, gallic acid 3,5-dimethyl ether, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzoic acid, chembl1414, syringicacid, syringlicacid
PubChem CID 10742
ChEBI CHEBI:68329
IUPAC-Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Syringic acid
Schmelzpunkt 206°C to 208°C
Siedepunkt 192°C to 193°C (14 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 2115262
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (50mg/ml),water (5.78mg/ml at 25°C),chloroform: methanol (1:1),ethyl alcohol,and DMF.
Formelmasse 198.17
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Syringic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Syringic acid