Learn More
Syringische Säure, TRC
Artikelnummer. 30134719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134719 50 g 50 Gramm
17924825 5 g 5 Gramm
17990615 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134719 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS92002550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-57-4
Summenformel C9 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 198.17
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, Syringic acid (6CI), 2,6-Dimethoxy-4-carboxyphenol, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, Cedar acid, Gallic acid 3,5-dimethyl ether, NSC 2129
IUPAC-Name 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoesäure
SMILES COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Syringic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
Formelmasse 198.0528
Reinheit (%) >95%