Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ BIOPSIE-KASSETTE
Artikelnummer. 30226245
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Hoppered
Schraubgewinde
lose verpackt
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226245 Schraubgewinde 2000 Stück
30226243 lose verpackt 1000 Stück
30226244 Hoppered 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226245 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAM060272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.57 €
    245.96 € / 2000 Stück
    Sparen 114.61 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die Verwendung von 0,9 x 0,9 mm großen Öffnungen bietet die System II+ Biopsiekassette eine verbesserte Probensicherheit für kleine Biopsien und Gewebefragmente. Die System II+ Kassetten von CellPath werden mit einem separaten weißen Deckel geliefert, der sich mithilfe eines Scharniers leicht befestigen lässt.
  • Lesegeschwindigkeiten
  • Ein robuster und sicherer Verschluss gewährleistet die Sicherheit der Probe.
  • Entwickelt zur Verbesserung des Reagenzienflusses
  • Große Farbauswahl
  • Schreibfläche, die sich zum Markieren mit einem CellMark-Stift eignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Schraubgewinde
Produkttyp Cassette