Learn More
CELLPATH SYSTEM II HEX - KASSETTE
Product Code. 30226228
Change view
Click to view available options
Material:
Lasergewinde
lose verpackt
Unit Size:
1000 Stück
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Unit Size
30226228 lose verpackt 1000 Stück
30226230 - 2000 Stück
30226231 Lasergewinde 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30226228 Supplier CELLPATH Supplier No. EAD010203A
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das innovative Wabendesign der System II Hex-Kassette maximiert die offene Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen runden Perforationen, wodurch der Reagenzdurchfluss erhöht und somit eine verbesserte Verarbeitung sowie ein stabilerer Block beim Schneiden erzielt werden.
  • Die System II Hex-Kassette profitiert von einer optimierten Schreibfläche sowie extra dicken Seitenwänden, die die Stabilität und Steifigkeit erhöhen, was für eine hochwertige Segmentierung unerlässlich ist. Wird lose geliefert, mit Gewinde versehen (zum einfachen Einlegen von Leica Und Sakura Drucker) oder vorgefüllt in Trichterrohren (zum einfachen Befüllen von Thermo Scientific Kassettendrucker).
  • Die System II Hex-Kassette ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann mit einem unserer Kunststoff- oder Edelstahldeckel verschlossen werden.
  • Hauptvorteile:
  • Das sechseckige Design maximiert die offene Oberfläche, um den Flüssigkeitsaustausch zu erhöhen.
  • Optimierte Schreibfläche für den Druck von hochwertigem Text, 1D- und 2D-Barcodes
  • Schreibfläche, die sich zum Beschriften mit einem CellMark-Filzstift und einem CellMark-2B-Bleistift eignet.
  • Große Farbauswahl verfügbar
Specifications
Farbe Weiß
Material lose verpackt
Produkttyp Cassette