Learn More
CELLPATH SYSTEM II HEX - KASSETTE
Artikelnummer. 30226231
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Lasergewinde
lose verpackt
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226231 Lasergewinde 2000 Stück
30226228 lose verpackt 1000 Stück
30226230 - 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226231 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAD020272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.01 €
    176.67 € / 2000 Stück
    Sparen 82.34 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das innovative Wabendesign der System II Hex-Kassette maximiert die offene Oberfläche im Vergleich zu herkömmlichen runden Perforationen, wodurch der Reagenzdurchfluss erhöht und somit eine verbesserte Verarbeitung sowie ein stabilerer Block beim Schneiden erzielt werden.
  • Die System II Hex-Kassette profitiert von einer optimierten Schreibfläche sowie extra dicken Seitenwänden, die die Stabilität und Steifigkeit erhöhen, was für eine hochwertige Segmentierung unerlässlich ist. Wird lose geliefert, mit Gewinde versehen (zum einfachen Einlegen von Leica Und Sakura Drucker) oder vorgefüllt in Trichterrohren (zum einfachen Befüllen von Thermo Scientific Kassettendrucker).
  • Die System II Hex-Kassette ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann mit einem unserer Kunststoff- oder Edelstahldeckel verschlossen werden.
  • Hauptvorteile:
  • Das sechseckige Design maximiert die offene Oberfläche, um den Flüssigkeitsaustausch zu erhöhen.
  • Optimierte Schreibfläche für den Druck von hochwertigem Text, 1D- und 2D-Barcodes
  • Schreibfläche, die sich zum Beschriften mit einem CellMark-Filzstift und einem CellMark-2B-Bleistift eignet.
  • Große Farbauswahl verfügbar
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Lasergewinde
Produkttyp Cassette