Learn More
CELLPATH SYSTEM II HEX-KASSETTENDECKEL - WEISS (LOSE)
Artikelnummer. 30226232
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226232 Weiß 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226232 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAE010203A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der System II Hex-Kassettendeckel ist mit der System II Hex-Kassette kompatibel. Je nach Bedarf können die Nutzer zwischen einem einfach anzubringenden Einwegdeckel aus Kunststoff oder einer wiederverwendbaren Edelstahlversion wählen.
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Cassette