Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ MIKROBIOPSIE-KASSETTE - WEISSLASER (GEFÄDELT)
Artikelnummer. 30226254
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30226254 Weiß 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226254 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAM150272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.57 €
    245.96 € / 2000 Stück
    Sparen 114.61 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System II+ Mikrobiopsie-Laserkassette verfügt über eine innere Kammer mit 0,38 x 0,38 mm großen Öffnungen. Die innere Kammer verfügt über abgerundete Ecken, die eine einfache Handhabung kleiner Proben mit einer Pinzette ermöglichen.
  • Lesegeschwindigkeiten
  • Ein robuster und sicherer Verschluss gewährleistet die Sicherheit der Probe.
  • Entwickelt zur Verbesserung des Reagenzienflusses
  • Große Farbauswahl
  • Schreibfläche, die sich zum Markieren mit einem CellMark-Stift eignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Produkttyp Cassette