Learn More
CELLPATH SYSTEM II+ RUNDKASSETTE
Artikelnummer. 30226251
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Hoppered
Schraubgewinde
lose verpackt
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
3000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226251 Schraubgewinde 2000 Stück
30226249 lose verpackt 1000 Stück
30226250 Hoppered 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30226251 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAM080272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.57 €
    245.96 € / 2000 Stück
    Sparen 114.61 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System II+ Rundkassette verfügt über runde Löcher mit einem Durchmesser von 2,4 mm, die einen erhöhten Reagenzienfluss in einer herkömmlichen Kassette ermöglichen.
  • Lesegeschwindigkeiten
  • Ein robuster und sicherer Verschluss gewährleistet die Sicherheit der Probe.
  • Entwickelt zur Verbesserung des Reagenzienflusses
  • Große Farbauswahl
  • Schreibfläche, die sich zum Markieren mit einem CellMark-Stift eignet
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Schraubgewinde
Produkttyp Cassette