Learn More
CELLPATH SYSTEM III BIOPSIE-KASSETTE
Product Code. 30226236
Change view
Click to view available options
Material:
Schraubgewinde
lose verpackt
Unit Size:
2000 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Material Unit Size
30226236 lose verpackt 500 Stück
30226237 Schraubgewinde 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30226236 Supplier CELLPATH Supplier No. EAI060210A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System III Biopsiekassette wird mit einem angebrachten Deckel mit einem leicht abnehmbaren Scharnier geliefert. Durch die Integration quadratischer Öffnungen von 0,9 mm x 0,9 mm gewährleistet die Biopsiekassette die sichere Aufnahme kleinerer Biopsieproben und ermöglicht gleichzeitig einen guten Flüssigkeitstransfer.
  • Der Verriegelungsmechanismus der Kassette gewährleistet maximale Gewebesicherheit während der Verarbeitung.
  • Die Kassette verfügt über eine präzise gefertigte Schreibfläche, die die Druckqualität auf Tintenstrahl- und Thermodruckern, einschließlich des Primera, optimiert. Leica Und Sakura Drucker.
  • Hauptvorteile:
  • Kompatibel mit Primera, Leica Und Sakura Drucker
  • Optimierte Schreiboberfläche
  • Erhöhter Reagenzienfluss
  • Integrierter, fester, zerbrechlicher Deckel
  • Hohe Steifigkeit und Stabilität
Specifications
Farbe Weiß
Material lose verpackt
Produkttyp Cassette