Learn More
CELLPATH SYSTEM III MIKROBIOPSIE-KASSETTE
Artikelnummer. 30226239
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Schraubgewinde
lose verpackt
Packungsgröße:
2000 Stück
500 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
30226239 Schraubgewinde 2000 Stück
30226238 lose verpackt 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30226239 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. EAI070272B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.57 €
    245.96 € / 2000 Stück
    Sparen 114.61 €
    31% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die System III Mikrobiopsiekassette wird mit einem angebrachten Deckel mit einem leicht abnehmbaren Scharnier geliefert. Durch die Verwendung quadratischer Öffnungen von 0,38 mm x 0,38 mm gewährleistet die Mikro-Biopsiekassette die sichere Aufnahme kleinerer Biopsieproben und ermöglicht gleichzeitig einen guten Flüssigkeitstransfer.
  • Der Verriegelungsmechanismus der Kassette gewährleistet maximale Gewebesicherheit während der Verarbeitung.
  • Die Kassette verfügt über eine präzise gefertigte Schreibfläche, die die Druckqualität auf Tintenstrahl- und Thermodruckern, einschließlich des Primera, optimiert. Leica Und Sakura Drucker.
  • Hauptvorteile:
  • Kompatibel mit Primera, Leica Und Sakura Drucker
  • Präzise gefertigte Schreibfläche
  • Erhöhter Reagenzienfluss
  • Integrierter, fester, zerbrechlicher Deckel
  • Hohe Steifigkeit und Stabilität
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Schraubgewinde
Produkttyp Cassette