Learn More
Velp Scientifica™ Systemträger
Artikelnummer. 13445509 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
DK20 und DK42/26
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
13445509 DK20 und DK42/26 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13445509 Lieferant Velp Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00000190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 €
    541.50 € / 1 Stück
    Sparen 18.50 €
    3% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Velp Scientifica™ Systemunterstützung zur Verwendung mit einer Vielzahl von Kjeldahl-Aufschlusseinheiten.
  • Erforderliches Zubehör mit Aufschlusseinheit der Serie DK
Spezifikation
Produkttyp Systemunterstützung
Zur Verwendung mit (Geräte) DK20 und DK42/26