Learn More
Syt7, Mouse anti-Mouse, PCP, Clone: S275-14, Abnova™
Artikelnummer. 16200420
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16200420 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16200420 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB18397.100ug
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen Syt7
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon S275-14
Konjugat PerCP
Verdünnung Immunocytochemistry (1:100) Immunofluorescence (1:100) Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections) Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.09% sodium azide).
Gen synaptotagmin VII
Gen-Alias AI851541/B230112P13Rik
Gensymbole Syt7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to amino acids 150-239 at cytoplasmic C2A domain of mouse Syt7.
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 54525
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2b