Learn More
IKA™ T 10 Basic Dispergierelement - ST
Artikelnummer. p-8007218 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
1 bis 100 ml
1 bis 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13460597
Marke: IKA™ 0004446500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suitable for dispersing instrument T 10 basic and T 10 standard
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 1 bis 50 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) Welle 115 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl PT
Zur Verwendung mit (Geräte) S 10 N 8 G ST
Modell S 10N-8G-ST
Verpackungsmenge Je 1