Learn More
IKA T 10 Batterie Komplettlösung
Artikelnummer. 31741177 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Geschwindigkeit:
8000 bis 30.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Geschwindigkeit Packungsgröße
31741177 8000 bis 30.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31741177 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0010015688
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.00 €
    2211.05 € / 1 Stück
    Sparen 123.95 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine Komplettlösung für die Dispergiertechnik auf der Arbeitsfläche; im Lieferumfang enthalten sind ein wiederverwendbares Dispergierwerkzeug aus Edelstahl (5 mm), ein Ständer und eine Klemme.
  • T 10 Batterie Komplettlösung, großes LCD-Display ermöglicht einfache Parameteranzeige
  • Bürstenloser Gleichstrommotor für leiseren Betrieb
  • Präzise Geschwindigkeitseinstellung mit numerischen Werten
  • Timer- und Zählerfunktionen für reproduzierbaren und präzisen Betrieb
  • Wiederaufladbarer Akku mit zwei Ladeoptionen: Entweder direkt über ein USB-C-Kabel oder über eine Ladeklemme
  • Labworldsoft Kompatibel mit Fernsteuerung, Datenexport und Dokumentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Digitaler Dispergierer Paket
Geschwindigkeit 8000 bis 30.000 U/min
Spannung 15 V