Description
Das bürstenlose digitale Dispergiergerät T 18 ist ein wirtschaftliches Hochleistungsgerät mit einem breiten Drehzahlbereich von 3000 - 25 000 U/min für Arbeitsvolumina bis zu 1.500 ml (H2O ). Es ermöglicht dem Anwender, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine breite Auswahl an Dispergiermitteln garantiert ein breites Anwendungsspektrum für effiziente Emulgierung, Homogenisierung, Dispergierung und Suspension sowie eine Reduzierung der Partikelgröße in den Mikrometerbereich. Mit folgenden Eigenschaften erfüllt dieser Dispergierer die Anforderungen eines modernen Labors:
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, einen leiseren Betrieb und hygienische Anwendungen
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellungen
- Timer-Funktion für unbeaufsichtigten Betrieb
- Schnellkupplung zum einfachen und schnellen Austausch von Dispergierelementen für Reinigung und Wartung
- USB Schnittstelle zur Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der Laborsoftware labworldsoft™
- Eine Vielzahl verschiedener Dispergierwerkzeuge ist erhältlich; Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Einweg-Kunststoffwerkzeuge
Die bürstenlose digitale Lösung T 18 bietet eine komplette Starterlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer, ideal für Anwendungen in Branchen, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten, die ein hohes Maß an Hygiene und Konformität erfordern.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Homogenisator-Paket |
| Geschwindigkeit | ≤460 U/min |
| Spannung | 220/240 V |
| Verpackungsart | Einzelpackung |
| Steckertyp | CH |