Learn More
IKA™ Digitales Dispergierelement
Artikelnummer. 10731224 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
270 mm
Volumenbereich (metrisch):
10 bis 100 ml
10 bis 500 ml
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Volumenbereich (metrisch) Packungsgröße
10731224 150 mm 10 bis 500 ml 10 Stück
10644873 150 mm 10 bis 100 ml 10 Stück
10442743 270 mm 10 bis 100 ml 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10731224 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003452300
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Dispergiergerät T 18 oder T 25.
  • Zubehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 10 bis 500 ml
Durchmesser (metrisch) 14 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Länge (metrisch) Welle 150 mm
Material Polycarbonat, PEEK
Zur Verwendung mit (Geräte) S18D – 14G – KS
Modell S 18D–14G–KS
Verpackungsmenge 10/Packung
Sterilisationsmethode Autoklavieren