Learn More
IKA™ T 18 Mini-Digitallösung
Artikelnummer. 31454121 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31454121 CH
31454107 EU
31454110 UK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454121 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010015140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 €
    1930.76 € / 1 Stück
    Sparen 114.24 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die digitale Mini-Lösung T 18 bietet eine komplette Starterlösung für den Einstieg in die Homogenisierung. Sie umfasst ein Dispergierwerkzeug, einen Schaft und einen Ständer für grundlegende Homogenisierungsanforderungen und zeichnet sich durch kompakte Größe und intelligente Funktionen aus.
Das T 18 mini digital ist ein wirtschaftliches, leistungsstarkes Dispergiergerät mit einem breiten Drehzahlbereich von 3000 - 25.000 U/min für Arbeitsvolumina bis zu 1,5 l (H2O ). Es ermöglicht dem Anwender, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Dank seiner kompakten Bauweise kann dieser Streuer auch auf engstem Raum eingesetzt werden. Ein großes TFT-Display gewährleistet gute Lesbarkeit auch aus größerer Entfernung, sogar außerhalb eines Abzugs. Diese Anordnung eignet sich am besten für einfache Anwendungen zur Homogenisierung von Proben mit niedriger Viskosität. Die digitale Mini-Lösung T 18 bietet eine komplette Starterlösung für den Einstieg in die Homogenisierung. Sie umfasst ein Dispergierwerkzeug, einen Schaft und einen Ständer für grundlegende Homogenisierungsanforderungen und zeichnet sich durch kompakte Größe und intelligente Funktionen aus.
Lieferumfang
  • T 18 Mini Digital ULTRA-TURRAX™
  • S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug
  • R 1826 Tellerständer
  • R 182 Boss-Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp CH