Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement - ST
Shop All IKA Products
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
1 bis 100 ml
1 bis 50 ml
10 ml bis 1,5 l
50 ml bis 2 l
Unit Size:
1 Stück
Description
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 50 ml bis 2 l |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 194 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl PT |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S 25 N 25 G ST |
| Modell | S 25N-25G-ST |
| Verpackungsmenge | Je 1 |