Beschreibung
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 1 bis 50 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 108 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl PT |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S 25 N 8 G ST |
| Modell | S 25N-8G-ST |
| Verpackungsmenge | Je 1 |