Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement - ST
Artikelnummer. p-8007221 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
1 bis 100 ml
1 bis 50 ml
10 ml bis 1,5 l
50 ml bis 2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13410607
Marke: IKA™ 0004447300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Suitable for dispersing instrument T 25 digital
ST-Werkzeuge werden für den Umgang mit Gewebe und anderen faserigen Materialien empfohlen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 10 ml bis 1,5 l
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Durchmesser (metrisch) 18 mm
Länge (metrisch) Welle 194 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl PT
Zur Verwendung mit (Geräte) S 25 N 18 G ST
Modell S 25N-18G-ST
Verpackungsmenge Je 1