Learn More
IKA™ T 25 Digital Dispergierelement
Artikelnummer. 10059340 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumenbereich (metrisch):
10 ml bis 1,5 l
100 ml bis 2 l
50 ml bis 2 l
Durchmesser (metrisch):
18 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumenbereich (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10059340 100 ml bis 2 l 25 mm 1 Stück
10282481 50 ml bis 2 l 25 mm -
10009160 10 ml bis 1,5 l 18 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10059340 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0002404000
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit dem IKA™ T 25 digitalen Homogenisator. IKA T 25 digitale Dispergierelemente eignen sich für Anwendungen wie Nasszerkleinerung, Suspensieren und Emulgieren (Batch-Betrieb).
  • Zur Verwendung mit dem digitalen T25 Dispergierer
  • Das Wellenlager des Dispergierwerkzeugs besteht aus zwei Kugellagern und einer Einschub-Gleitringdichtung (SiC).
  • Packungsinhalt: Welle und Dispergierkopf
  • Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen.
  • Lösungsmitteltauglich
  • Medienberührte Werkstoffe: FFPM / SIC, AISI 316L
  • Höchsttemperatur: 220 °C
  • Sterilisationsmethoden: Nasschemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 100 ml bis 2 l
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Länge (metrisch) Welle 270 mm
Material FFPM, SIC, 316 L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) S25KV– 25F
Modell S 25KV– 25F
Verpackungsmenge Je 1
Sterilisationsmethode Nasschemikalien