Learn More
IKA™ T 25 digitale Lösung
Artikelnummer. 31454115 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp
31454115 EU
31454105 UK
31454116 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454115 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010004858
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die digitale Lösung T 25 ist ein klassisches Starter-Setup für die Homogenisierung, bestehend aus Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer, und eignet sich für Anwendungen in Branchen wie Kosmetik, Pharmazie, Chemie und mehr.
Hochleistungs-Dispergiergerät für Volumina von 1 bis 2000 ml (H2O ) mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige. Es bietet einen breiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25.000 U/min, der es dem Anwender ermöglicht, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine breite Auswahl an Streuelementen erhöht die Vielseitigkeit. Die Anwendungsgebiete reichen von der Homogenisierung von Abwasserproben über den Einsatz in Laborreaktoren und Dispersionsaufgaben unter Vakuum/Druck bis hin zur Probenvorbereitung in der medizinischen Forschung.
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige
  • Elektronische Drehzahlssteuerung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
  • Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
  • Fehlercodeanzeige
  • Leiser Betrieb
Die digitale Lösung T 25 ist unser zeitloser Klassiker und bietet eine Komplettlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer zur Unterstützung einer breiten Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Kosmetik, Pharmazie, Chemie und mehr.
Lieferumfang
  • T 25 digital ULTRA-TURRAX™
  • S 25 N - 25 G Dispergierwerkzeug
  • R 1826 Tellerständer
  • R 182 Boss-Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp EU