Description
Hochleistungs-Dispergiergerät für Volumina von 1 bis 2000 ml (H2O ) mit digitaler Geschwindigkeitsanzeige. Es bietet einen breiten Drehzahlbereich von 3000 bis 25.000 U/min, der es dem Anwender ermöglicht, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Eine breite Auswahl an Streuelementen erhöht die Vielseitigkeit. Die Anwendungsgebiete reichen von der Homogenisierung von Abwasserproben über den Einsatz in Laborreaktoren und Dispersionsaufgaben unter Vakuum/Druck bis hin zur Probenvorbereitung in der medizinischen Forschung.
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Elektronische Drehzahlssteuerung
- Elektronischer Überlastschutz
- Dispergierelemente aus Edelstahl können schnell und einfach gereinigt werden
- Einweg-Dispergierelemente aus Kunststoff sind in zwei Größen erhältlich
- Fehlercodeanzeige
- Leiser Betrieb
Die digitale Lösung T 25 ist unser zeitloser Klassiker und bietet eine Komplettlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer zur Unterstützung einer breiten Palette von Anwendungen in verschiedenen Branchen wie Kosmetik, Pharmazie, Chemie und mehr.
Lieferumfang
- T 25 digital ULTRA-TURRAX™
- S 25 N - 25 G Dispergierwerkzeug
- R 1826 Tellerständer
- R 182 Boss-Kopfklemme
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Homogenisator-Paket |
| Geschwindigkeit | ≤460 U/min |
| Spannung | 220/240 V |
| Verpackungsart | Einzelpackung |
| Steckertyp | CH |