Learn More
IKA™ T 25 Easy Clean Kontroll-Dispergiergerät
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15880798 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Geschwindigkeit:
3.000 bis 25.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15880798
Marke: IKA™ 0025002500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Leistungsstarkes Dispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung.
  • Kompatibel mit allen S 25 Werkzeugen
  • Kontinuierliche Temperaturmessung mit dem S 25 EC-T-C-18G-ST Werkzeug mit integriertem Temperatursensor.
  • Eine Überhitzung des Geräts wird durch eine kontinuierliche Temperaturüberwachung und die Einstellung von Temperaturgrenzen verhindert.
  • Erkennung der Betriebszeit mittels RFID.
  • Die Erkennung der Betriebszeit dient dazu, eine regelmäßige Wartung zu gewährleisten.
  • Schnelle und einfache Reinigung der leicht zu reinigenden Dispergierwerkzeuge, keine Demontage erforderlich
  • Bürstenloser Motor garantiert staubfreien und leisen Betrieb.
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über die labworldsoft™ Software.
  • Zeitgeber-/Zählfunktionen.
  • Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Klasse
  • Fernbedienung mit WiCo (nicht im Lieferumfang enthalten)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 3.000 bis 25.000 U/min
Fassungsvermögen 0,001 bis 2 l
Display LED
Spannung 220 bis 240/100 bis 120/100 V
Wirkleistung Motoreingang: 500 W, Ausgang: 400 W
Durchmesser (metrisch) 13-mm-Verlängerungsarm
Abmessungen (L x B x H) 89 x 270 x 161 mm
Länge (metrisch) 160-mm-Verlängerungsarm
Elektrische Anforderungen 220 bis 240/100 bis 120 V, 50/60 Hz, 500 W
Frequenz 50/60 Hz
Beschreibung Stufenlose Drehzahlsteuerung
Enthält USB-Schnittstelle
Viskosität 5.000 mPas
Gewicht (metrisch) 3 kg