Learn More
IKA™ T 25 Easy Clean Control Lösung
Artikelnummer. 31454114 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31454114 EU 1 Stück
31454096 UK -
31454098 CH -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31454114 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010015172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5215.00 €
    4725.11 € / 1 Stück
    Sparen 489.89 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die T 25 easy clean control Solution verfügt über Werkzeuge, die für eine schnelle, rückstandsfreie Reinigung entwickelt wurden, und unterstützt intelligente Automatisierung mit Datenprotokollierung. Ideal für die präzise und hygienische Homogenisierung in Branchen wie der Pharma-, Kosmetik-, Chemie- und Lebensmittelindustrie.
Das T 25 easy clean control ist ein Hochleistungsdispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung von 3.000 bis 25.000 U/min für Arbeitsvolumina von 1 bis 2.000 ml (H2O ). Das neue Gerät S 25 EC-TC-25G ermöglicht die Temperaturmessung und die Erfassung der Betriebszeit mittels RFID. Eine Überhitzung der Probe wird durch kontinuierliche Temperaturüberwachung und die Festlegung von Temperaturgrenzen verhindert. Die Erkennung der Betriebszeit dient dazu, eine regelmäßige Wartung zu gewährleisten.
  • Kontinuierliche Temperaturmessung mit patentiertem Temperaturerfassungsinstrument einschließlich integriertem Temperatursensor
  • Erkennung der Betriebszeit mittels RFID
  • Schnelle und einfache Reinigung der leicht zu reinigenden Dispergierwerkzeuge, keine Demontage erforderlich
  • Bürstenloser Motor garantiert staubfreien und leisen Betrieb
  • USB Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation über labworldsoft™
  • Zeitgeber-/Zählfunktionen
  • Erhöhte Sicherheit durch Werkzeugerkennung und IP-Klasse
  • Fernbedienung mit WiCo (nicht im Lieferumfang enthalten)
Alle Werkzeuge der Serie S 25 sind mit der Easy Clean Control der Serie T 25 kompatibel. Die T 25 easy clean control Solution bietet eine Komplettlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Welle und Ständer, ideal für Anwendungen in Branchen, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten, die ein hohes Maß an Hygiene und Konformität erfordern. Diese Lösung ist zudem äußerst vielseitig und eignet sich für den Einsatz in einer breiten Palette von Branchen wie Chemie, Kosmetik, Pharmazie, Landwirtschaft und mehr, insbesondere bei Anwendungen mit wärmeempfindlichen Produkten, die Automatisierung, Geräte-zu-Geräte-Kommunikation und Datenprotokollierung erfordern.
Lieferumfang
  • T 25 Easy Clean Control ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 25 G Dispergierwerkzeug
  • R 1826 Tellerständer
  • R 182 Boss-Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp EU