Beschreibung
Das T 25 easy clean digital ist ein Hochleistungsdispergiergerät mit elektronischer Drehzahlregelung von 3.000 bis 25.000 U/min für Arbeitsvolumina von 1 bis 2.000 ml (H2O ). Dank einer großen Auswahl an als Zubehör erhältlichen Dispergierelementen S 25 kann die T 25 in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt werden – sei es zur Homogenisierung medizinischer Proben, zur Emulgierung von Kosmetika oder zur Suspension von Beschichtungen. In Kombination mit einem IKA Im Laborreaktor ist es auch möglich, Dispersionsaufgaben unter Vakuum oder Druck durchzuführen. Mit folgenden Eigenschaften erfüllt dieser Dispergierer die Anforderungen eines modernen Labors:
- Bürstenloser Motor für eine längere Lebensdauer des Motors, einen leiseren Betrieb und hygienische Anwendungen
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellungen
- Timer-Funktion für unbeaufsichtigten Betrieb
- Schnellkupplung zum einfachen und schnellen Austausch von Dispergierelementen für Reinigung und Wartung
- USB Schnittstelle zur Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der Laborsoftware labworldsoft™
- Eine Vielzahl verschiedener Dispergierwerkzeuge ist erhältlich; Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Einweg-Kunststoffwerkzeuge
Die digitale Lösung T 25 easy clean bietet eine Komplettlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Schaft und Ständer, ideal für Anwendungen in Branchen, die unter Umgebungsbedingungen arbeiten, die ein hohes Maß an Hygiene und Konformität erfordern. Diese Lösung ist zudem äußerst vielseitig und eignet sich für den Einsatz in einer breiten Palette von Branchen wie Chemie, Kosmetik, Pharmazie, Landwirtschaft und mehr.
Lieferumfang- T 25 easy clean digital ULTRA-TURRAX™
- S 25 EC - C - 25 G Dispergierwerkzeug
- R 1826 Tellerständer
- R 182 Boss-Kopfklemme
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | ≤460 U/min |
| Spannung | 220/240 V |
| Verpackungsart | Einzelpackung |
| Steckertyp | CH |
| Produkttyp | Homogenisator-Paket |