Learn More
IKA™ T 25 Mini-Steuerungslösung
Codice prodotto. 31454104 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Steckertyp:
CH
EU
UK
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Steckertyp
31454104 EU
31454097 UK
31454099 CH
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31454104 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0010015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4080.00 €
    3853.95 € / 1 Stück
    Sparen 226.05 €
    5% Rabatt
Visualizza tutte le promozioni
Verfügbar ab: 28-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Die T 25 mini control Solution bietet ein komplettes, kompaktes System für eine effiziente Homogenisierung. Mit intelligenter Automatisierung, einem Dispergierwerkzeug, einem Schaft und einem Ständer gewährleistet es präzise Kontrolle, Hygiene und Schutz für wärmeempfindliche Proben in anspruchsvollen Anwendungen.
Die T 25 mini control ist ein Hochleistungs-Dispergiergerät mit einem breiten Drehzahlbereich von 600 - 25.000 U/min für Arbeitsvolumina bis zu 1,5 l (H2O ). Es ermöglicht dem Anwender, auch mit kleinen Rotordurchmessern bei hohen Umfangsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Dank seiner kompakten Bauweise kann dieser Streuer auch auf engstem Raum eingesetzt werden. Ein großes TFT-Display gewährleistet gute Lesbarkeit auch aus größerer Entfernung, sogar außerhalb eines Abzugs. Diese Anordnung eignet sich am besten für einfache Anwendungen zur Homogenisierung von Proben mit niedriger Viskosität. Eine breite Auswahl an Dispergiermitteln garantiert ein breites Anwendungsspektrum für effiziente Emulgierung, Homogenisierung, Dispergierung und Suspension sowie die Reduzierung der Partikelgröße in den Mikrometerbereich.
  • Digitale Geschwindigkeitsanzeige und -einstellung
  • Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer, leiseren Betrieb und hygienischere Anwendungen
  • Timer-Funktion für unbeaufsichtigten Betrieb
  • Dispersionselemente: Ausführung in Edelstahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Kunststoffvarianten in zwei Größen
  • Schnelleinsatz für einfachen Wechsel der Streuelemente zur bequemen Reinigung und Wartung
  • USB Schnittstelle für Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der IKA labworldsoft™ Software
Einzigartig bei IKA: Eine patentierte Temperaturmessfunktion an speziellen Dispergierwerkzeugen ermöglicht die Echtzeit-Temperaturmessung der Probe und die Einstellung einer Sicherheitstemperatur, um wärmeempfindliche Proben vor Zersetzung zu schützen. Alle S 25 Dispergierwerkzeuge (max. Größe: 18 mm) und Zubehörteile sind mit der T 25 Mini-Steuerung kompatibel. Die T 25 mini control Solution bietet eine komplette Starterlösung für den Einstieg in die Homogenisierung, komplett mit Dispergierwerkzeug, Schaft und Ständer für alle Anforderungen an die Homogenisierung, mit kompakter Größe und intelligenten High-End-Funktionen für die Automatisierung und den Schutz wärmeempfindlicher Proben. Aufgrund ihrer Bauweise eignen sich die Mini-Steuerungen der T 25-Serie ideal für Anwendungen, die einen Betrieb unter Bedingungen mit hohen Hygieneanforderungen erfordern.
Lieferumfang
  • T 25 Mini-Steuerung ULTRA-TURRAX™
  • S 25 EC - T - C - 18 G Dispergierwerkzeug
  • R 1826 Tellerständer
  • R 182 Boss-Kopfklemme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Produkttyp Homogenisator-Paket
Geschwindigkeit ≤460 U/min
Spannung 220/240 V
Verpackungsart Einzelpackung
Steckertyp EU
Titolo del prodotto