Learn More
(T-4)-Difluoro[2-(4-methoxyphenyl)-5-[2,2,2-trifluoro-1-[2-(4-methoxyphenyl)-5H-furo[3,2-b]pyrrol-5-ylidene-KappaN4]ethyl]-4H-furo[3,2-b]pyrrolato-KappaN4]boron, TRC
Artikelnummer. 30386575
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386575 10 mg
30385124 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30386575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44623510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 956296-69-8
Summenformel C28H18BF5N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 552.26
Synonym 8-Desphenyl-8-trifluoromethyl Bodipy 8
SMILES COc1ccc(cc1)C2=CC3=[N+]4C(=C(c5cc6oc(cc6n5[B-]4(F)F)c7ccc(OC)cc7)C(F)(F)F)C=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (T-4)-Difluoro[2-(4-methoxyphenyl)-5-[2,2,2-trifluoro-1-[2-(4-methoxyphenyl)-5H-furo[3,2-b]pyrrol-5-ylidene-kN4]ethyl]-4H-furo[3,2-b]pyrrolato-kN4]boron
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H18BF5N2O4/c1-37-17-7-3-15(4-8-17)23-11-19-25(39-23)13-21-27(28(30,31)32)22-14-26-20(36(22)29(33,34)35(19)21)12-24(40-26)16-5-9-18(38-2)10-6-16/h3-14H,1-2H3
Formelmasse 552.128