Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement
Shop All IKA Products
Click to view available options
Modell:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N-G45M
S 50NΓÇôG45-F
Länge (metrisch) Welle:
290 mm
300 mm
Volumenbereich (metrisch):
0,25 bis 10 l
500 ml bis 15 l
500 ml bis 20 l
Unit Size:
1 Stück
Description
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 50 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 500 ml bis 15 l |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Länge (metrisch) | 290 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 290 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S50 N - G 45 M |
| Modell | S 50N-G45M |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Sterilisationsmethode | Alle Methoden |