Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement
Artikelnummer. 15251126 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Modell:
S 50-KR-G-45-F
S 50-KR-G45-G
S 50-KR-G45-M
S 50N-G45M
S 50NΓÇôG45-F
Länge (metrisch) Welle:
290 mm
300 mm
Volumenbereich (metrisch):
0,25 bis 10 l
500 ml bis 15 l
500 ml bis 20 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Modell Länge (metrisch) Welle Volumenbereich (metrisch) unitSize
15251126 S 50-KR-G45-M 300 mm 500 ml bis 15 l 1 Stück
15261126 S 50-KR-G-45-F 300 mm 0,25 bis 10 l 1 Stück
15241126 S 50-KR-G45-G 300 mm 500 ml bis 20 l 1 Stück
10384851 S 50N-G45M 290 mm 500 ml bis 15 l 1 Stück
10049110 S 50NΓÇôG45-F 290 mm 0,25 bis 10 l 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15251126
Marke: IKA™ 0010000630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Dispergierelemente eignen sich für den Einsatz mit den IKA™ T 50 Dispergierern. T 50 Digitale Dispergierelemente sind mit einer Schnellkupplung versehen, die einen einfachen Austausch des Dispergierwerkzeuges ermöglicht.
  • Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
  • Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
  • Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
  • Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
  • Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
  • Geeignet für T 50 Digitale Dispergiergeräte
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Lösungsmitteltauglich
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 500 ml bis 15 l
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) 300 mm
Länge (metrisch) Welle 300 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) S 50 KR - G 45 M
Modell S 50-KR-G45-M
Verpackungsmenge Je 1
Sterilisationsmethode Nasschemikalien