Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispergierelement - ST
Artikelnummer. 15271126 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
FFPM, SIC, 316 L Edelstahl
PTFE, 316L Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
15271126 FFPM, SIC, 316 L Edelstahl 1 Stück
13430607 PTFE, 316L Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15271126 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0010000648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5500.00 €
    5193.83 € / 1 Stück
    Sparen 306.17 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 23-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie dieses Dispersionselement mit dem IKA™ T 50 Dispergiermittel. IKA™ T 50 Digitales Dispersionselement - ST Für die Verwendung mit Gewebe und anderen faserigen Materialien werden diese Werkzeuge empfohlen.
  • Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
  • Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
  • Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
  • Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
  • Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
  • Geeignet für T 65 Digitale Dispergiergeräte
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Lösungsmitteltauglich
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 500 ml bis 20 l
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) Welle 300 mm
Material FFPM, SIC, 316 L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) S50KG – HH – G 45G – ST
Modell S 50KG-HH-G45-G-ST
Verpackungsmenge Je 1
Sterilisationsmethode Alle Methoden