Learn More
Invitrogen™ T-bet Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9M7X6)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA558224
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30284559
  • 436.00 € / 100 Mikroliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: KGFRENFESM YTSVDTSIPS PPGPNCQFLG GDHYSPLLPN QYPVPSRFYP DLPGQAKDVV PQAYWLGAPR DHSYEAEFRA VSMKPAFLPS APGPTMSYYR GQEVLAPGAG WPVAPQYPPK MGPASWFRPM RTLPMEPGPG GSEGRGPEDQ GPPLVWTEIA PIRPESSDSG LGEGDSKRRR VSPYPSSGDS SSPAGAPSPF DKEAEGQFYN YFPN.
T-bet, also known as TBX21, is a T-cell specific transcription factor containing a single T-box DNA-binding domain. It controls the expression of the TH1 cytokine, interferon-gamma. Both Th1 and Th17 cells are crucial in immune regulation and autoimmune disease development. T-bet initiates Th1 lineage development from naive Th precursor cells and directs T cell differentiation to Th1 versus Th17. T-bet is cooperating with Stat4 (signal tranducer and activator of transcription 4) in programming chromatin architecture for Th1 gene expression. Genetic variations in T-bet are associated with susceptibility to aspirin-induced asthma and nasal polyps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
T-bet
Recombinant Monoclonal
1.7 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Q9UL17
Tbx21
Recombinant protein (or fragment).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
9M7X6
Unconjugated
Tbx21
HGNC:11599; LOW QUALITY PROTEIN: T-box transcription factor TBX21; Tbet; T-bet; TBLYM; T-box 21; T-box expressed in T cells; T-box protein 21; T-box transcription factor 21; T-box transcription factor TBX21; TBT1; TBX21; T-cell-specific T-box transcription factor T-bet; T-PET; transcription factor TBLYM; transcription factor T-box 21
Rabbit
Protein A
RUO
30009
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.