missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

T-bet/TBX21 Antibody, DyLight 594, R&D Systems™

Artikelnummer. 18783833 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18783833 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18783833 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP241235DL594
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

T-bet/TBX21 Polyclonal antibody specifically detects T-bet/TBX21 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen T-bet/TBX21
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias T-bet, TBETT-PET, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, Transcription factor TBLYM
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TBX2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of TBX21 . Amino Acid Squence: APSPFDKEAEGQFYNYFPN
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 30009
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.