Learn More
BRAND™ Absperrhahn mit T-Bohrung
Artikelnummer. 10691372 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10691372 4 mm 1 Stück
10203781 3 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691372 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 88675
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Absperrhahn mit T-Bohrung besteht aus PTFE und enthält eine Düse.
  • Ventilhebel aus Polypropylen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Mit integrierten Schlauchtüllen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Absperrhahn mit T-Bohrung
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen mit 8 mm Innendurchmesser
Enthält Düse